Learn More
2-Methyl-3-Butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11351967
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Methyl-3-Butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351967
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11351967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07593.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 115-19-5 | C5H8O | 84.118 g/mol
2-Methyl-3-butyn-2-ol is used as an intermediate in the manufacture of products for the agrochemical and specialty chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-3-Butyn-2-ol wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Produkten für die agrochemische und Spezialchemie-Industrie verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-19-5
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.118
MDL-Nummer MFCD00004467
InChI-Schlüssel CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
PubChem CID 8258
IUPAC-Name 2-Methylbut-3-in-2-ol
SMILES CC(C)(C#C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Schmelzpunkt 2°C to 3°C
Dichte 0.863
Siedepunkt 103°C to 104°C
Flammpunkt 22°C (72°F)
Brechungsindex 1.421
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1987
Beilstein 635746
Merck Index 14,6034
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10248862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2023 ArtikelnummerL07593.0F,L07593.AE,L07593.AP
Chargennummer10172349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL07593.0F,L07593.AE,L07593.AP
ChargennummerK11Q027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL07593.0F,L07593.AE,L07593.AP
ChargennummerI25R008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerL07593.0F,L07593.AE,L07593.AP
Chargennummer10233100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerL07593.0F,L07593.AE,L07593.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2-Methyl-3-Butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >