Learn More
2-Methyl-3,4,5,6,7,8-hexahydrobenzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-thion, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
500 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-3,4,5,6,7,8-hexahydrobenzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-4-thione |
CAS | 23922-04-5 |
Schmelzpunkt | >250°C |
Summenformel | C11H12N2S2 |
MDL-Nummer | MFCD00447466 |
Menge | 500 mg |
Synonym | 2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione,5,6,7,8-tetrahydro-2-methyl, 2-methyl-3,4,5,6,7,8-hexahydrobenzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine-4-thione, 5-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,5-triene-3-thione, 2-methyl-3,5,6,7,8-pentahydrobenzo b thiopheno 2,3-d pyrimidine-4-thione, 2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-3h-1 benzothiolo 2,3-d pyrimidine-4-thione, 2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione, 2-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 2-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione, 2-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thiopheno 2,3-d pyrimidine-4-thiol |
InChI-Schlüssel | YLQYIQCHQZYLQB-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=NC2=C(C3=C(S2)CCCC3)C(=S)N1 |
IUPAC-Name | 2-Methyl-5,6,7,8-Tetrahydro-3H-[1]Benzothiolo[2,3-d]Pyrimidin-4-Thion |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Methyl-3,4,5,6,7,8-hexahydrobenzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-thion, 96 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur