Learn More
2-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15477568
2-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15477568
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15477568
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61075.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21744-83-2
Summenformel C9H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.176
MDL-Nummer MFCD04141926
InChI-Schlüssel PILVMCZSXIINLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2-methyl-1,4-benzoxazin-3-one, 2-methyl-1,4-benzoxazin-3-4h-one, 2-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, acmc-1cjvq, 2-methyl-1,4 benzoxazin-3 4h-one, 2-methyl-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,2-methyl
PubChem CID 301730
IUPAC-Name 2-Methyl-4H-1,4-Benzoxazin-3-on
SMILES CC1C(=O)NC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Menge 250 mg
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific™ >