Learn More
2-Methyl-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15457498
2-Methyl-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457498
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15457498
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61012.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7028-57-1
Summenformel C9H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 179.24
MDL-Nummer MFCD02941599
InChI-Schlüssel MCEOSIYJRZMQNS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methyl-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 2-methyl, 2-methyl-2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 2-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazin-3-one, 2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, 2-methyl-4h-benzo 1,4 thiazin-3-one, 2-methyl-4h-benzo e 1,4-thiazaperhydroin-3-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3803849
IUPAC-Name 2-Methyl-4H-1,4-Benzothiazin-3-on
SMILES CC1SC2=CC=CC=C2NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Menge 250 mg
Formelmasse 179.24
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerH16Z044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 ArtikelnummerH61012.03,H61012.MD
ChargennummerH16Z044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Methyl-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific™ >