Learn More
2-Methyl-2-thiazolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11394554
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Methyl-2-thiazolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394554
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11394554
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01329.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2346-00-1 | C4H7NS | 101.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2346-00-1
Summenformel C4H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 101.17
MDL-Nummer MFCD00005314
InChI-Schlüssel JUIQOABNSLTJSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-thiazoline, 2-methylthiazoline, thiazole, 4,5-dihydro-2-methyl, 2-methyl-4,5-dihydrothiazole, 4,5-dihydro-2-methylthiazole, methyl-2-thiazoline, 2-thiazoline, 2-methyl, unii-8z6ua8v7wn, methyl-2 delta-2 thiazoline, methyl-2 delta-2 thiazoline french
PubChem CID 16867
IUPAC-Name 2-Methyl-4,5-Dihydro-1,3-Thiazol
SMILES CC1=NCCS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-thiazoline
Schmelzpunkt -101°C
Dichte 1.072
Siedepunkt 144°C to 145°C
Flammpunkt 37°C (98°F)
Brechungsindex 1.52
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 104274
Formelmasse 101.17
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10249466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2024 ArtikelnummerL01329.14,L01329.22
Chargennummer10247406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2023 ArtikelnummerL01329,L01329.14,L01329.22
Chargennummer10171963 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL01329.14,L01329.22
Chargennummer10188572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL01329.14,L01329.22
Chargennummer10207535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL01329.14,L01329.22
Name des Produkts
2-Methyl-2-thiazolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >