Learn More
2-Methyl-2-oxazolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11460468
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Methyl-2-oxazolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460468
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11460468
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24612.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2-Methyl-2-oxazoline is used in cationic polymerization of a series of linear 2-alkyl-2-oxazolines under microwave irradiation. It undergoes polymerization with 2-butyl-2-oxazoline to form poly(2-oxazoline) block copolymer. It undergoes cationic ring-opening polymerization with 2-(dec-9-enyl)-2-oxazoline to yield copoly(2-oxazoline)s. It react with N'-phenyl-benzohydrazonoyl chloride to get 4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1,3-diphenyl-1,2,4-triazol-4-ium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-2-oxazolin wird bei der kationischen Polymerisation einer Reihe linearer 2-Alkyl-2-oxazoline unter Mikrowellenbestrahlung verwendet. Es wird mit 2-Butyl-2-oxazolin polymerisiert, um Poly(2-oxazolin)-Blockcopolymer zu bilden. Es durchläuft eine kationische ringöffnende Polymerisation mit 2-(dec-9-enyl)-2-oxazolin, um Copoly(2-oxazolin)s zu erzeugen. Es reagiert mit N′-Phenylbenzohydrazonoylchlorid, um 4-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-1,3-diphenyl-1,2,4-triazol-4-iumchlorid zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (7051 mg/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-64-5
Summenformel C4H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 85.11
MDL-Nummer MFCD00005298
InChI-Schlüssel GUXJXWKCUUWCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-oxazoline, 2-methyloxazoline, 2-methyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-2-methyl, 2-methyl-2-oxazolin, 2-methyl-1,3-oxazoline, 2-oxazoline, 2-methyl, 4,5-dihydro-2-methyl-1,3-oxazole, poly 2-methyl-2-oxazoline, methyl oxazolineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 70713
ChEBI CHEBI:53614
IUPAC-Name 2-Methyl-4,5-Dihydro-1,3-Oxazol
SMILES CC1=NCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-oxazoline
Dichte 1.01
Siedepunkt 109°C to 111°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Brechungsindex 1.434
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 104227
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (7051mg/L at 25°C).
Formelmasse 85.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB24612.22,B24612.14
Chargennummer10248485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog NumberB24612.22,B24612.14
Chargennummer10248530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog NumberB24612.22,B24612.14
Chargennummer10226679 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24612.22,B24612.14
Chargennummer10179783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24612.22,B24612.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-oxazoline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Methyl-2-oxazoline
Name des Produkts
2-Methyl-2-oxazolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >