Learn More
2-Methyl-2-Butanol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10498910
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Methyl-2-Butanol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-59833 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10498910
Marke: Thermo Scientific Acros 166620010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-85-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 75-85-4
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00004478
InChI-Schlüssel MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
PubChem CID 6405
IUPAC-Name 2-Methylbutan-2-ol
SMILES CCC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-butanol
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -12.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 102.0°C
Flammpunkt 20°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5C(CH3)2OH
Brechungsindex 1.4040 to 1.4060
Menge 1 L
Beilstein 01,388
Merck Index 15,7253
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 70.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,chloroform,,glycerol,oils and acetone
Viskosität 3.7 mPa.s (25°C)
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
2-Methyl-2-Butanol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >