Learn More
2-Methyl-1-Propanol, CHROMASOLV™, für HPLC, 99.5%, Honeywell Riedel-de Haëen
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1-propanol |
Schmelzpunkt | -108 °C (Literatur) |
Namenshinweis | CHROMASOLV™, für HPLC, 99.5 % |
Extinktion | max. 0.50 bei 230 nm, max. 1.0 bei 219 nm, max. 0.01 bei 400 nm, max. 0.01 bei 330 nm, max. 0.03 bei 260 nm, max. 0.05 bei 250 nm, max. 0.10 bei 245 nm |
CAS | 78-83-1 |
CAS Max. % | 100.0000% |
Dichte | 0.803 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 108 °C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | 28 °C |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Methyl-1-Propanol, CHROMASOLV™, für HPLC, 99.5%, Honeywell Riedel-de Haëen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur