Learn More
(+/-)-2-Methyl-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349589
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(+/-)-2-Methyl-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349589
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11349589
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21825.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 137-32-6 | C5H12O | 88.15 g/mol
2-Methyl-1-butanol is a volatile metabolite produced by a number of different plant species. Used as a solvent in organic synthesis (introduction of active amyl group), in lubricants, plasticizers, additives for oils & paints. It is also employed as a perfuming agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-1-Butanol ist ein flüchtiger Metabolit, der von einer Reihe verschiedener Pflanzenarten produziert wird. Wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese (Einführung einer aktiven Amylgruppe), in Schmierstoffen, Weichmachern und als Zusatzstoff bei Ölen und Farben verwendet. Es wird auch als Duftstoff eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. [183 g/l (0 C)] und Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-32-6
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00004743
InChI-Schlüssel QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol
PubChem CID 8723
ChEBI CHEBI:48945
IUPAC-Name 2-Methylbutan-1-ol
SMILES CCC(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Methyl-1-butanol
Schmelzpunkt <-70°C
Dichte 0.815
Siedepunkt 129°C to 131°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Brechungsindex 1.411
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1718810
Merck Index 14,6030
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. [183g/L (0 C)] and alcohol.
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463192 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB21825.AE,B21825.0F,B21825.AP
ChargennummerA0412196 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Catalog NumberB21825.AE,B21825.0F,B21825.AP,B21825
Chargennummer10223874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21825.AE,B21825.0F,B21825.AP
Chargennummer10183097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21825.AE,B21825.0F,B21825.AP
Chargennummer10188235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21825.AE,B21825.0F,B21825.AP
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-2-Methyl-1-butanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (+/-)-2-Methyl-1-butanol
Name des Produkts
(+/-)-2-Methyl-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >