Learn More
2-Methoxyphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11302627
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Methoxyphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302627
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11302627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11799.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3288-04-8 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Aminen und Alkohol. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3288-04-8
MDL-Nummer MFCD00011675
ChEBI CHEBI:16318
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Dichte 1.196
Siedepunkt 267°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Summenformel C6H5NO4
Brechungsindex 1.6443
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 638293
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
IUPAC-Name 4-Nitrobenzol-1,2-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 155.11
PubChem CID 3505109
Formelmasse 165.22
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252387 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog NumberL11799.14,L11799.06
Chargennummer10247977 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog NumberL11799.14,L11799.06
Chargennummer10223587 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL11799.14,L11799.06
Chargennummer10149603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL11799.14,L11799.06
Chargennummer10159418 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL11799.14,L11799.06
Name des Produkts
2-Methoxyphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >