Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxyethanol |
Dichte | 0.966 bis 0.968 g/ml bei 20 °C, 0.965 g/ml bei 25 °C |
Explosionsgrenze | 0.245 |
Flammpunkt | 40 °C (104 °F) |
Zündpunkt | 548 °F |
Strukturformel | CH3OCH2CH2OH |
Menge | 2.5 l |
UN-Nummer | UN1188 |
Beilstein | 1731074 |
Formelmasse | 76.09 mol |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Methoxyethanol, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur