Learn More
2-Methoxybenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
For synthesis and pharmacological evaluation of sulfonamide derivatives of thiazolidin-4-ones 5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride is used.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zur Synthese und pharmakologischen Evaluierung von Sulfonamidderivaten von Thiazolidin-4-onen wird 5-Brom-2-Methoxybenzolsulfonylchlorid verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit und Basen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxybenzenesulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | 50°C to 54°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 206.65 |
Reinheit (%) | 97% |