Learn More
2'-Methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11433914
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2'-Methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433914
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11433914
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11929.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 579-74-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 579-74-8
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00008725
InChI-Schlüssel DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-methoxyacetophenone, 1-2-methoxyphenyl ethanone, o-methoxyacetophenone, ethanone, 1-2-methoxyphenyl, o-acetylanisole, 1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, o-acetanisole, 2-acetylanisole, 2-methyoxyacetophenone oxime, ortho-methoxyacetophenoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 68481
IUPAC-Name 1-(2-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC=CC=C1C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Methoxyacetophenone
Dichte 1.09
Siedepunkt 119°C to 120°C (10 mmHg)
Flammpunkt 108°C (226°F)
Brechungsindex 1.5393
Menge 25 g
Beilstein 1100602
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA11929.22,A11929.14
Chargennummer10225564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11929.22,A11929.14
Chargennummer10150903 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11929.22,A11929.14
Chargennummer10163542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11929.22,A11929.14
Chargennummer10146430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11929.22,A11929.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Methoxyacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2'-Methoxyacetophenone
Name des Produkts
2'-Methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >