Learn More
2-Methoxy-1-naphthaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11414477
Verfügbar ab: 15-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Methoxy-1-naphthaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414477
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11414477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20483.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5392-12-1 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5392-12-1
MDL-Nummer MFCD00004004
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-1-naphthaldehyde
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Siedepunkt 204°C to 206°C (18 mmHg)
Summenformel C14H10O2
Menge 5 g
Beilstein 1868308
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 3-phenylphthalide, 3-phenyl phthalide, phthalide, 3-phenyl, 3-phenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 3-phenyl-1 3h-isobenzofuranone, 3-phenyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3-phenyl, 3-phenyl-3-hydroisobenzofuran-1-one, phenylphthalid, acmc-1ak9n
InChI-Schlüssel SQFMIHCARVMICF-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C3=CC=CC=C3C(=O)O2
IUPAC-Name 3-Phenyl-3H-2-Benzofuran-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 210.23
PubChem CID 95365
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10239886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB20483.14,B20483.06,B20483.22
ChargennummerI1297A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20483.14,B20483.06,B20483.22
Chargennummer10171554 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20483.14,B20483.06,B20483.22
Chargennummer10102156 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20483.14,B20483.06,B20483.22
Chargennummer10171553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20483.14,B20483.06,B20483.22
Name des Produkts
2-Methoxy-1-naphthaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >