Learn More
2-Mesitylensulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10081270
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Mesitylensulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081270
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10081270
Marke: Thermo Scientific Acros 125590250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 773-64-8 | C9H11ClO2S | 218.7 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 773-64-8
Summenformel C9H11ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.7
MDL-Nummer MFCD00007434
InChI-Schlüssel PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
PubChem CID 13046
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylbenzolesulfonylchlorid
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mesitylenesulfonyl chloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Farbe Grau nach Weiß
Siedepunkt 150°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)3C6H2SO2Cl
Menge 25 g
Beilstein 11, 136
Fieser 01,661; 05,430; 06,625; 08,318
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether,toluene and dichloromethane
Formelmasse 218.7
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
2-Mesitylensulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >