Learn More
2-Mercaptoethanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11452608
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Mercaptoethanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452608
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11452608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15890.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2-Mercaptoethanol, CAS-Nr. 60-24-2, wird häufig als Reduktionsmittel in Labors verwendet und hat eine Vielzahl von Anwendungen wie die Solubilisierung von Proteinen.
Solubilizes proteins by reducing disulfide linkages2-Mercaptoethanol is used in the preparation of nano-graphene for cellular imaging and drug delivery as well as multifunctional polymeric micelle. It acts as a reducing agent used in electrophoresis, amino acid detection, and distinguishing ssDNA/dsDNA. It is also employed as a standard buffer. It is also used in the preparation of PVC heat stabilizers and as a chain transfer agent in the manufacture of PVC. Further, it is used in some RNA isolation procedures to eliminate ribonuclease. It is utilized as a corrosion inhibitor and ore floatation agent. In biochemistry, it is useful to study the activity of the immune system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Löst Proteine durch Reduktion von Disulfid-Verbindungen2-Mercaptoethanol wird bei der Herstellung von Nano-Graphen für die zelluläre Bildgebung und Arzneimittelverabreichung sowie für multifunktionale polymere Mizellen verwendet. Dient als Reduktionsmittel für Elektrophorese, Aminosäurendetektion und zur Unterscheidung von ssDNA/dsDNA. Wird auch als Standardpuffer eingesetzt. Wird auch bei der Herstellung von PVC-Wärmestabilisatoren und als Kettenübertragungsmittel bei der Herstellung von PVC verwendet. Wird darüber hinaus in einigen RNA-Isolierungsverfahren zur Eliminierung von Ribonuklease verwendet. Wird als Korrosionshemmer und Erzflotationsmittel verwendet. In der Biochemie ist es sinnvoll, die Aktivität des Immunsystems zu studieren.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Äther, Benzol und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit Metallen, starken Säuren, Schwermetallsalzen und Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-24-2
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00004890
InChI-Schlüssel DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMILES OCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptoethanol
Schmelzpunkt -100°C
Dichte 1.114
Siedepunkt 156°C to 158°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.5
Menge 250 g
UN-Nummer UN2966
Beilstein 773648
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,5869
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,benzene and other organic solvents.
IUPAC-Name 2-Sulfanylethan-1-ol
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer3195626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 ArtikelnummerA15890.0I,A15890.0B,A15890.30
Chargennummer10236620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 ArtikelnummerA15890.0I,A15890.0B,A15890.30
Chargennummer10232410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2024 ArtikelnummerA15890.0I,A15890.0B,A15890.30
Chargennummer10245071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 ArtikelnummerA15890.0I,A15890.0B,A15890.30
Chargennummer10236620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA15890.0I,A15890.0B,A15890.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2-Mercaptoethanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >