Learn More
2-Mercaptoethanol, >98 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11436581
Verfügbar ab: 18-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
2-Mercaptoethanol, >98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436581 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
250 ml, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 11436581
Marke: MP Biomedicals 0219483483
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-mercaptoethanol
CAS 60-24-2
Farbe Gelb
Dichte 1.12 g/ml
Summenformel C2H6OS
MDL-Nummer MFCD00004890
Menge 250 ml
Synonym Triethylenglycol, 2-Hydroxyethanthiol, 2-Hydroxyethylmercaptan, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
InChI-Schlüssel DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCS
IUPAC-Name 2-Sulfanylethanol
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) 0.998
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301 + H331-Giftig bei Verschlucken oder Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Mercaptoethanol, >98 %, MP Biomedicals™ >