Learn More
2-Mercapto-7-methoxy-4-methylchinolin, 96 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15475487
2-Mercapto-7-methoxy-4-methylchinolin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475487
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15475487
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32733.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52507-57-0
Summenformel C11H11NOS
Molekulargewicht (g/mol) 205.275
MDL-Nummer MFCD00705021
InChI-Schlüssel QJNQZUVUCGOPFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-4-methylquinoline-2-thiol, 7-methoxy-4-methyl-quinoline-2-thiol, cbmicro_019952, cbmicro_026931, 7-methoxy-4-methylhydroquinoline-2-thione, 7-methoxy-4-methylquinoline-2 1h-thione, 2-mercapto-7-methoxy-4-methylquinoline
PubChem CID 676907
IUPAC-Name 7-Methoxy-4-Methyl-1H-Chinolin-2-Thion
SMILES CC1=CC(=S)NC2=C1C=CC(=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-7-methoxy-4-methylquinoline
Schmelzpunkt 233°C to 235°C
Menge 250 mg
Formelmasse 205.28
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10160240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Mercapto-7-methoxy-4-methylchinolin, 96 %, Thermo Scientific™ >