Learn More
Hirschmann™ 2 m Opus™ Datennetzkabel
Ein Anschlusskabel für Opus-Spender und das Steuergerät.
Marke:  Hirschmann™ 9587002
Artikelnummer. 10217873
  • 155.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Länge 2 m
  • Verbindet die Basiseinheit mit der Steuereinheit
  • Zubehörteil
Spezifikation
Spezifikation
2 m
Opus™ Spender
Verbindung des Grundgeräts an die Steuereinheit
Daten-Strom-Kabel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ 2 m Opus™ Datennetzkabel > Länge 2 m