Learn More
2-Isobutyl-1,3-dithian, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11417004
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69824-23-3
Summenformel C8H16S2
Molekulargewicht (g/mol) 176.336
MDL-Nummer MFCD00040290
InChI-Schlüssel WGIHYSKTNRQNHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isobutyl-1,3-dithiane, 2-2-methylpropyl-1,3-dithiane, 1,3-dithiane, 2-2-methylpropyl, wgihysktnrqnhp-uhfffaoysa
PubChem CID 7567618
IUPAC-Name 2-(2-Methylpropyl)-1,3-Dithian
SMILES CC(C)CC1SCCCS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isobutyl-1,3-dithiane
Brechungsindex 1.5315
Menge 5 g
Formelmasse 176.35
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Isobutyl-1,3-dithian, 97 %, Thermo Scientific™ >