Learn More
2-Iodoacetamid, 98 %, stab. mit ca.5-8 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11467736
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Iodoacetamid, 98 %, stab. mit ca.5-8 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467736
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11467736
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14715.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 144-48-9 | C2H4INO | 184.964 g/mol
Alkylating agent used in peptide mapping because it covalently binds with the thiols in cysteine to prevent disulfide bond formation2-Iodoacetamide is used as an electrophile for covalent modification of nucleophilic residues on proteins such as cysteine, methionine and histidine. It is used to bind with thiol group of cysteine, thereby it protects the formation disulfide bonds. It is involved as an inhibitor of deubiquitinase enzymes (DUBs). Further, it acts as an alkylating sulfhydryl reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Alkylierungsmittel, das beim Peptid-Mapping verwendet wird, weil es kovalent an die Thiole in Cystein bindet, um die Bildung von Disulfid-Bindungen 2-Iodacetamid zu verhindern, wird als Elektrophil für die kovalente Modifikation von nukleophilen Rückständen auf Proteinen wie Cystein, Methionin und Histidin verwendet. Wird zur Bindung mit der Thiolgruppe von Cystein verwendet, wodurch es die Formationsdisulfid-Bindungen schützt. Ist als Inhibitor von Deubiquitinierenden Enzymen (DUB) beteiligt. Darüber hinaus fungiert es als alkylierendes Sulfhydrylreagenz.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylformamid und Ethanol. Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-48-9
Summenformel C2H4INO
Molekulargewicht (g/mol) 184.964
MDL-Nummer MFCD00008028
InChI-Schlüssel PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetamide, monoiodoacetamide, surauto, acetamide, 2-iodo, 2-iodo-acetamide, usaf d-1, alpha-iodoacetamide, ccris 7710, unii-zrh8m27s79, n-3-methoxy-4-butoxybenzyl thiobarbituric acid
PubChem CID 3727
IUPAC-Name 2-Iodacetamid
SMILES C(C(=O)N)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoacetamide
Namenshinweis stabilized with ≈5 to 8% water
Schmelzpunkt 92°C to 95°(dried)
Prozentgehaltsbereich 98%, stabilized with ca 5% water
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1739080
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl formamide and ethanol. Slightly soluble in methanol.
Formelmasse 184.96
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
2-Iodoacetamid, 98 %, stab. mit ca.5-8 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals >