Learn More
2-Hydroxyphenylessigsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10215070
Verfügbar ab: 30-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Hydroxyphenylessigsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10215070 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10215070
Marke: Thermo Scientific Acros 121690250
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 614-75-5 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-75-5
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00004323
InChI-Schlüssel CCVYRRGZDBSHFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyphenylacetic acid, 2-2-hydroxyphenyl acetic acid, 2-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-hydroxy, 2-hydroxybenzeneacetic acid, o-hydroxyphenylacetic acid, acetic acid, o-hydroxyphenyl, 2-hydroxyphenylacetate, o-hydroxyphenyl acetic acid, ortho-hydroxyphenylacetic acid
PubChem CID 11970
ChEBI CHEBI:28478
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxyphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyphenylacetic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 143°C to 148°C
Farbe Braun bis rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4CH2CO2H
Menge 25 g
Beilstein 10, 187
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyphenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2-Hydroxyphenylessigsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals >