Learn More
2-(Hydroxymethyl)-tetrahydropyran, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15479059
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-(Hydroxymethyl)-tetrahydropyran, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479059
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15479059
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17417.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 100-72-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-72-1
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00006624
InChI-Schlüssel ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-2-methanol, 2h-pyran-2-methanol, tetrahydro, 2-hydroxymethyltetrahydropyran, tetrahydropyran-2-carbinol, 2-hydroxymethyl tetrahydropyran, pyran-2-methanol, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methanol, 2-tetrahydropyranilcarbinol, tetrahydropyranyl-2-methanol, 2-methyloltetrahydro-1,4-pyranMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7524
IUPAC-Name oxan-2-ylmethanol
SMILES C1CCOC(C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
Schmelzpunkt <-70°C
Dichte 1.027
Siedepunkt 186°C to 189°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.458
Menge 5 g
Beilstein 102998
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 94%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog NumberL17417.14,L17417.06
ChargennummerE09T009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL17417.14,L17417.06
Chargennummer5001L02W Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL17417.14,L17417.06
Chargennummer10191492 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL17417.14,L17417.06
ChargennummerJ19S038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL17417.14,L17417.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydropyran-2-methanol
Name des Produkts
2-(Hydroxymethyl)-tetrahydropyran, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >