Learn More
(2-Hydroxyethyl)Hydrazin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11320438
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(2-Hydroxyethyl)Hydrazin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320438
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11320438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043793.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 109-84-2 | C2H8N2O | 76.099 g/mol
(2-Hydroxyethyl)hydrazine is used as a plant growth regulant, a component in jet fuels, intermediate for organic synthesis especially heterocycles used in agrochemicals, pharmaceuticals, stabilizers and polymerizations, Chain extender for urethane formulations, corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-84-2
Summenformel C2H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 76.099
MDL-Nummer MFCD00007623
InChI-Schlüssel GBHCABUWWQUMAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethylhydrazine, 2-hydrazinoethanol, omaflora, ethanolhydrazine, 2-hydroxyethyl hydrazine, ethanol, 2-hydrazino, hydrazineethanol, 2-hydrazinoethyl alcohol, beta-hydroxyethylhydrazine, 2-hydrazineethanol
PubChem CID 8017
ChEBI CHEBI:50098
IUPAC-Name 2-Hydrazinylethanol
SMILES C(CO)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Hydroxyethyl)hydrazine
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 1.121 g/mL
Siedepunkt 218°C to 220°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Brechungsindex 1.493
Menge 50 g
UN-Nummer UN2810
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohols and glycols.
Formelmasse 76.1
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS24C021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2023 Catalog Number043793.09,043793.18,043793.30
ChargennummerC12S034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043793.09,043793.18,043793.30
ChargennummerL27S017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043793.09,043793.18,043793.30
ChargennummerL13W027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043793.09,043793.18,043793.30
ChargennummerL12K28 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043793.09,043793.18,043793.30
Name des Produkts
(2-Hydroxyethyl)Hydrazin, Thermo Scientific Chemicals >