Learn More
2'-Hydroxy-6'-Methoxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 703-23-1 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
48.75 CHF - 424.73 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 703-23-1 |
---|---|
Summenformel | C9H10O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 166.18 |
MDL-Nummer | MFCD00008732 |
InChI-Schlüssel | UENLHUMCIOWYQN-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 69709 |
IUPAC-Name | 1-(2-Hydroxy-6-Methoxyphenyl)ethanon |
SMILES | COC1=CC=CC(O)=C1C(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11448457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18539.03 |
1 g |
48.75 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11458457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18539.06 |
5 g |
140.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11468457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18539.14 |
25 g |
424.73 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
703-23-1 | |
166.18 | |
UENLHUMCIOWYQN-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-Hydroxy-6-Methoxyphenyl)ethanon |
C9H10O3 | |
MFCD00008732 | |
69709 | |
COC1=CC=CC(O)=C1C(C)=O |
Spezifikation
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone | |
56°C to 59°C | |
C9H10O3 | |
1869049 | |
UENLHUMCIOWYQN-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-Hydroxy-6-Methoxyphenyl)ethanon | |
69709 | |
97% |
703-23-1 | |
141°C (16 mmHg) | |
MFCD00008732 | |
1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl ethanone, 2'-hydroxy-6'-methoxyacetophenone, 2-hydroxy-6-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl, acetophenone, 2'-hydroxy-6'-methoxy, unii-m5vqg8968n, ethanone,1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl, 1-2-hydroxy-6-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2-hydroxy-6-methoxybenzene | |
COC1=CC=CC(O)=C1C(C)=O | |
166.18 | |
166.18 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 211-872-9
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen