Learn More
2-Hydroxy-5-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10700765
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Hydroxy-5-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10700765 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10700765
Marke: Thermo Scientific Acros 164160500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 672-13-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 672-13-9
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00003332
InChI-Schlüssel FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649
PubChem CID 95695
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 4°C
Farbe Gelb
Dichte 1.2100g/mL
Siedepunkt 103°C (2.5 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H3(OCH3)CHO
Brechungsindex 1.5770 to 1.579
Menge 50 g
Beilstein 08, 244
Relative Dichte 1.21
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0424920 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number164160500,164160050,164160100
ChargennummerA0399309 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number164160500,164160050,164160100
ChargennummerA0414104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2022 Catalog Number164160500,164160050,164160100
Name des Produkts
2-Hydroxy-5-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >