Learn More
2-Hydrazino-4-(Trifluormethyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine may be used as a derivatization reagent for the simultaneous determination of testosterone (T) and dihydrotestosterone (DHT) in murine tissue and serum. Synthesis of organohydrazide chelate complexes of rhenium and technetium. Preparation of 1-(4-methoxyphenyl)ethanone [(4-trifluoromethyl)pyrimidine-2-yl]hydrazone (NAS-75).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidin kann als Derivatisierungsreagenz für die gleichzeitige Bestimmung von Testosteron (T) und Dihydrotestosteron (DHT) in Mausgewebe und Serum verwendet werden. Synthese von Organohydrazid-Chelatkomplexen aus Rhenium und Technetium. Vorbereitung von 1-(4-methoxyphenyl)ethanon [(4-trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]hydrazon (NAS-75).
Löslichkeit
Löslich in wässriger Säure.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine |
Schmelzpunkt | 99°C to 101°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in aqueous acid. |
Formelmasse | 178.12 |
Reinheit (%) | 97% |