Learn More
2-Hydrazino-2-Imidazolinhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11494297
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Hydrazino-2-Imidazolinhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494297
2.5 g, 2.50 Gramm
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
Artikelnummer. 11494297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20386.88
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 55959-84-7 | C3H9BrN4 | 181.037 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55959-84-7
Summenformel C3H9BrN4
Molekulargewicht (g/mol) 181.037
MDL-Nummer MFCD00012694
InChI-Schlüssel HIJRJVVSABWXKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazino-2-imidazoline hydrobromide, 2-hydrazinyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 2-hydrazino-delta-2-imidazoline hydrobromide, 4,5-dihydroimidazol-2-ylhydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-2-hydrazino-1h-imidazole hydrobromide, 2-hydrazino-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-ylhydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-hydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-hydrazine, acmc-1av1k
PubChem CID 3085099
IUPAC-Name 4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-ylhydrazin;Hydrobromid
SMILES C1CN=C(N1)NN.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydrazino-2-imidazoline hydrobromide
Schmelzpunkt 181°C to 185°C
Menge 2.5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 181.04
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10191607 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB20386.09,B20386.88
Chargennummer10131175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB20386.09,B20386.88
Chargennummer10198810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB20386.09,B20386.88
Chargennummer10226682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB20386.09,B20386.88
Chargennummer10211405 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB20386.09,B20386.88
Name des Produkts
2-Hydrazino-2-Imidazolinhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >