Learn More
2-(Hexamethylenimino)-ethylchlorid Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Hexamethyleneimino)ethyl chloride hydrochloride |
Schmelzpunkt | 206°C to 212°C |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3680388 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Formelmasse | 198.14 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10193617 | Analysenzertifikat | 11/01/2024 | L01833.22,L01833.14,L01833.06 |
10193617 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L01833.22,L01833.14,L01833.06 |
10177080 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L01833.22,L01833.14,L01833.06 |
10183093 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | L01833.22,L01833.14,L01833.06 |
10178711 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | L01833.22,L01833.14,L01833.06 |