Learn More
2-Fluortoluol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11448736
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Fluortoluol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448736
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11448736
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16912.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 95-52-3 | C7H7F | 110.131 g/mol
It is employed in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-52-3
Summenformel C7H7F
Molekulargewicht (g/mol) 110.131
MDL-Nummer MFCD00000322
InChI-Schlüssel MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
PubChem CID 7241
IUPAC-Name 1-Fluor-2-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorotoluene
Schmelzpunkt -87°C
Siedepunkt 113°C to 114°C
Flammpunkt 12°C (53°F)
Geruch Aromatic
Menge 100 g
UN-Nummer UN2388
Beilstein 1853362
Merck Index 14,4180
Formelmasse 110.13
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10247555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2023 ArtikelnummerA16912.22,A16912.36,A16912.0E
Chargennummer10204377 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16912.22,A16912.36,A16912.0E
ChargennummerW18A010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16912.22,A16912.36,A16912.0E
Chargennummer5017F21U Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16912.22,A16912.36,A16912.0E
Chargennummer5001F14V Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16912.22,A16912.36,A16912.0E
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluorotoluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Fluorotoluene
Name des Produkts
2-Fluortoluol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >