Learn More
2-Fluorbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11404913
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Fluorbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082000
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11404913
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12227.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 321-60-8 | C12H9F | 172.20 g/mol
2-Fluorobiphenyl is used as pharmaceuticals, veterinary drugs and organic synthesis intermediates. 2-Fluorobiphenyl was used as an internal standard for analysis of environmental pollutants in sediments using pressurized liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry, as a sole carbon & energy source for P. pseudoalcaligenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluorbiphenyl wird als Pharmazeutika, Tierarzneimittel und als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet. 2-Fluorbiphenyl wurde als interne Norm für die Analyse von Umweltschadstoffen in Sedimenten unter Verwendung von unter Druck stehender Flüssigkeitsextraktion und Gaschromatographie-Massenspektrometrie als einzige Kohlenstoff- & Energiequelle für P. Pseudoalcaligene verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 321-60-8
Summenformel C12H9F
Molekulargewicht (g/mol) 172.20
MDL-Nummer MFCD00000317
InChI-Schlüssel KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene
PubChem CID 67579
SMILES FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobiphenyl
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Dichte 1.245
Siedepunkt 248°C
Menge 5 g
Beilstein 2043175
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
IUPAC-Name 1-Fluor-2-Phenylbenzol
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
2-Fluorbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >