Learn More
2-Fluorbenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11473117
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Fluorbenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023048
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11473117
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16096.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 393-52-2 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 393-52-2
Summenformel C7H4ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 158.556
MDL-Nummer MFCD00000656
InChI-Schlüssel RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-fluoro, benzoyl chloride, o-fluoro, 2-fluorobenzoylchloride, 2-fluoro benzoyl chloride, unii-z4h017n76s, ccris 5914, fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, fluoro, 2-fluorobenzoic acid chloride
PubChem CID 9808
IUPAC-Name 2-Fluorbenzoylchlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 4°C to 6°C
Siedepunkt 207°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Geruch Pungent
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 636864
Formelmasse 158.56
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
2-Fluorbenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >