Learn More
2-Fluorbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11434493
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Fluorbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434493
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11434493
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11015.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
2-Fluorobenzoic acid may be employed in the preparation of zaragozic acid A analogs. It is also used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluorbenzoesäure kann bei der Herstellung von Zaragozinsäure-A-Analoga verwendet werden. Es wird auch als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 445-29-4
Summenformel C7H5FO2
Molekulargewicht (g/mol) 140.113
MDL-Nummer MFCD00002405
InChI-Schlüssel NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro, ortho-fluorobenzoic acid, o-fluorbenzoesaeure, benzoic acid, o-fluoro, fluorobenzoic acid, unii-64uz32koo4, o-fluorbenzoesaeure german, ofba, 2-fluoro-benzoic acid
PubChem CID 9935
ChEBI CHEBI:19577
IUPAC-Name 2-Fluorbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 122°C to 125°C
Dichte 1.46
Menge 100 g
Beilstein 971265
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 140.11
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluorobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
Name des Produkts
2-Fluorbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >