Learn More
Thermo Scientific™ 2'-Fluoro-Bz-A Phosphoramidite, standard grade, 20-400 finish bottle
2'-Fluoro-Bz-A CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with 2'-Fluoro protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Marke:  Thermo Scientific™ 27-1601-09
Artikelnummer. 17964272
  • 33.30 CHF / 250 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
2'-Fluoro-Bz-A CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with 2'-Fluoro protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, the highly electronegative fluorine (2'-Fluoro) modification adopts a more thermodynamically stable A-form helix on hybridization to its target. Showing improved affinity and some nuclease resistance (compared to 2'-OH), the 2'-F modification has been proven useful in antisense, siRNA, and aptamer applications. This product is supplied in a 30-mL amber bottle with a 20-400 finish neck style, which is compatible with most Expedite synthesizers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
≥98%
Expedite Synthesizers
875.92 g/mol
Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C).
2in-Fluoro modified
>98% (HPLC)
Phosphoramidit
RNA
Pulver
C47H51FN7O7P
Amber bottle (20-400 finish neck style)
Base: A
Base Protection: Bz
2in-Fluoro-Bz-A CEP
Adenosine (A)
Raumtemperatur
0.25 g
Standard
Oligonucleotide synthesis
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-fluoroadenosine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYB0622 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number27-1601-09
ChargennummerYK2592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number27-1601-09
ChargennummerYL1282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number27-1601-09
ChargennummerZA3562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number27-1601-09
ChargennummerZD1452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number27-1601-09
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 2'-Fluoro-Bz-A Phosphoramidite, standard grade, 20-400 finish bottle > 0.25 g