Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-Fluoro-Ac-C Phosphoramidite, 20-400 finish bottle
2'-Fluoro-Ac-C CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside cytidine (C) with 2'-Fluoro protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Marke:  Thermo Scientific™ 27-1604-09
Artikelnummer. 17944332
  • 11.90 CHF / 250 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
2'-Fluoro-Ac-C CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside cytidine (C) with 2'-Fluoro protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, the highly electronegative fluorine (2'-Fluoro) modification adopts a more thermodynamically stable A-form helix on hybridization to its target. Showing improved affinity and some nuclease resistance (compared to 2'-OH), the 2'-F modification has been proven useful in antisense, siRNA, and aptamer applications. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in a 30-mL amber bottle with a 20-400 finish neck style, which is compatible with most Expedite synthesizers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
≥98%
Expedite Synthesizers
789.8 g/mol
Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C).
2in-Fluoro modified, Fast deprotection
>98% (HPLC)
Phosphoramidit
RNA
Oligonucleotide synthesis
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N4-acetyl-2'-fluorocytidine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
159414-99-0
Amber bottle (20-400 finish neck style)
Base: C
Base Protection: Ac
2in-Fluoro-Ac-C CEP
Cytidine (C)
Raumtemperatur
0.25 g
TheraPure™
TheraPure™
Pulver
C41H49N5FO8P
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYE1662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number27-1604-09
ChargennummerZA3832 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number27-1604-09
ChargennummerZE2062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number27-1604-09
ChargennummerZL2172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number27-1604-09
ChargennummerWJ4422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2021 Catalog Number27-1604-09
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-Fluoro-Ac-C Phosphoramidite, 20-400 finish bottle > 0.25 g