Learn More
2-fluoro-7,8,9,10-Tetrahydro-6H-Cyclohepta[b]Chinolin-11-Carboxylsäure, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10233092
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
2-fluoro-7,8,9,10-Tetrahydro-6H-Cyclohepta[b]Chinolin-11-Carboxylsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10233092
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 10233092
Marke: Thermo Scientific Maybridge SEW05649DA
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 1555-11-9
Summenformel C15H14FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 259.28
InChI-Schlüssel HBSUFSHHGHJZSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-6h,7h,8h,9h,10h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, maybridge1_008193, 2-fluoranyl-7,8,9,10-tetrahydro-6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-6,7,8,9,10-pentahydrocyclohepta 1,2-b quinoline-11-carboxylic acid, 6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro
PubChem CID 715240
IUPAC-Name 2-Fluor-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]chinolin-11-carbonsäure
SMILES C1CCC2=C(CC1)N=C3C=CC(=CC3=C2C(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline-11-carboxylic acid
Menge 1 g
Formelmasse 259.28
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-fluoro-7,8,9,10-Tetrahydro-6H-Cyclohepta[b]Chinolin-11-Carboxylsäure, Thermo Scientific™ >