Learn More
2-Fluor-6-methoxybenzolboronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417876
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
CAS: 1599432-41-3 | C13H18BFO3 | 252.092 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1599432-41-3
Summenformel C13H18BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 252.092
InChI-Schlüssel CSXSULPDIWBLHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fluoro-6-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-6-methoxybenzeneboronicacidpinacolester, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronicacidpinacolester, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 2,3-dimethyl-2,3-butanediyl
PubChem CID 72221147
IUPAC-Name 2-(2-Fluor-6-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC=C2F)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 252.09
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest
Name des Produkts
2-Fluor-6-methoxybenzolboronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >