Learn More
2-Fluor-4-Hydroxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11407114
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Fluor-4-Hydroxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407114
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11407114
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21535.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82380-18-5
Summenformel C7H4FNO
Molekulargewicht (g/mol) 137.113
MDL-Nummer MFCD00192177
InChI-Schlüssel REIVHYDACHXPNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-3-fluorophenol, 3-fluoro-4-cyanophenol, 2-fluoro-4-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxy, 4-hydroxy-2-fluorobenzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem2610, pubchem3495Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2734675
IUPAC-Name 2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 123°C to 126°C
Dichte 1.45
Menge 1 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 4741066
Formelmasse 137.11
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10114138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberB21535.03,B21535.06
Chargennummer81201038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21535.03,B21535.06
ChargennummerH4700A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21535.03,B21535.06
ChargennummerGBFA005356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21535.03,B21535.06
ChargennummerE3864A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21535.03,B21535.06
Name des Produkts
2-Fluor-4-Hydroxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >