Learn More
2-Ethylhexylacrylat +99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10771704
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Ethylhexylacrylat +99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10771704 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10771704
Marke: Thermo Scientific Acros 410110250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 103-11-7 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-11-7, 150-76-5
Summenformel C11H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.28
MDL-Nummer MFCD00009495
InChI-Schlüssel GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
PubChem CID 7636
ChEBI CHEBI:82465
IUPAC-Name 2-Ethylhexyl-prop-2-enoat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexyl acrylate
Azidität 0.01% max. (as acrylic acid)
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -90.0°C
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 215.0°C to 219.0°C
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2=CHCOOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.4340 to 1.4360
Menge 25 g
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Stabilisator 10 to 20ppm MEHQ
Viskosität 1.7 mPa.s (20°C)
Formelmasse 184.28
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Name des Produkts
2-Ethylhexylacrylat +99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >