Learn More
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-Lösung in Acetonitril (1000 mg/l), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane solution in acetonitrile |
CAS | 768-58-1 |
Summenformel | C8H16O2 |
MDL-Nummer | MFCD16622268 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN1648 |
Synonym | solution in acetonitrile 1000mg/l, 1,3-dioxane, 2-ethyl-5,5-dimethyl |
InChI-Schlüssel | QSHOOPIYPOINNH-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCC1OCC(CO1)(C)C |
IUPAC-Name | 2-Ethyl-5,5-Dimethyl-1,3-Dioxan |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane solution in acetonitrile (1000mg/L)
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-Lösung in Acetonitril (1000 mg/l), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur