Learn More
2-Ethyl-1 -Hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 104-76-7 | C8H18O | 130.23 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 118530250
389.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 25 L |
---|---|
Verpackung | Metalltrommel |
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
104-76-7 | |
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N | |
7720 | |
2-Ethylhexan-1-ol |
MFCD00004746 | |
2-ethylhexanol, 2-ethyl-1-hexanol, 1-hexanol, 2-ethyl, 2-ethylhexyl alcohol, ethylhexanol, alcohol, 2-ethylhexyl, xi-2-ethyl-1-hexanol, 2-aethylhexanol german, ethylhexanol, 2, fema no. 3151 | |
CHEBI:16011 | |
CCCCC(CC)CO |
Spezifikation
2-Ethyl-1-hexanol | |
98.5 | |
-76.0°C | |
184.0°C | |
Echt | |
Metalltrommel | |
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH | |
MFCD00004746 | |
15, 3863 | |
2-ethylhexanol, 2-ethyl-1-hexanol, 1-hexanol, 2-ethyl, 2-ethylhexyl alcohol, ethylhexanol, alcohol, 2-ethylhexyl, xi-2-ethyl-1-hexanol, 2-aethylhexanol german, ethylhexanol, 2, fema no. 3151 | |
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N | |
2-Ethylhexan-1-ol | |
7720 | |
10 mPa.s (20°C) | |
99% |
104-76-7 | |
100.0 | |
0.8330g/mL | |
77°C | |
98.5% min. (GC) | |
C8H18O | |
1.4300 to 1.4330 | |
25 L | |
0.833 | |
Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents including, ethyl alcohol and ethyl ether | |
CCCCC(CC)CO | |
130.23 | |
CHEBI:16011 | |
130.23 | |
Flüssigkeit |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0473410 | Analysenzertifikat | 12/06/2025 | 118530010,118530050,118530250,118530025 |
A0471722 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 118530010,118530050,118530250,118530025 |
A0467379 | Analysenzertifikat | 11/11/2024 | 118530010,118530250,118530025 |
A0462366 | Analysenzertifikat | 07/05/2024 | 118530010,118530250,118530025 |
A0458473 | Analysenzertifikat | 04/12/2023 | 118530010,118530250,118530025 |