Learn More
2-Ethoxyethylacetat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11420224
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Ethoxyethylacetat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420224
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11420224
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13639.AP
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2-Ethoxyethyl acetate is used as a solvent dissolve resin, leather, ink, for the formulation of paints, lacquers and varnishes for industrial use. It is also used to study the field evaluation of a passive badge for measuring 2-ethoxyethyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethoxyethylacetat wird als Lösungsmittel zur Auflösung von Harz, Leder, Tinte für die Formulierung von Farben, Lacken in der Industrie verwendet. Wird auch zur Untersuchung der Feldbewertung eines passiven Merkmals für die Messung von 2-Ethoxyethylacetat verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (230 g/l).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Chemische Identifikatoren
CAS 111-15-9
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00009251
InChI-Schlüssel SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol monoethyl ether acetate, cellosolve acetate, oxitol acetate, ethoxyethyl acetate, oxytol acetate, ethylglycol acetate, ethyl cellosolve acetate, 1-acetoxy-2-ethoxyethane, ethylglykolacetat, octan etoksyetylu
PubChem CID 8095
IUPAC-Name 2-Ethoxyethylacetat
SMILES CCOCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyethyl acetate
Schmelzpunkt -62°C
Dichte 0.975
Siedepunkt 155°C to 157°C
Flammpunkt 52°C (126°F)
Geruch Fruit-like
Strukturformel CH3CO2CH2CH2OCH2CH3
Brechungsindex 1.407
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1172
Beilstein 1748677
Merck Index 14,3751
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(230g/L).
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog NumberA13639.AP,A13639.0F
Chargennummer10243424 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2022 Catalog NumberA13639.AP,A13639.0F
Chargennummer5001P05M Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13639.AP,A13639.0F
Chargennummer10166794 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13639.AP,A13639.0F
Chargennummer5002P07A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13639.AP,A13639.0F
Name des Produkts
2-Ethoxyethylacetat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >