Learn More
2-Ethoxyacetylchlorid, 97 %, stab. Mit 0.3 % Magnesiumoxid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15468945
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Ethoxyacetylchlorid, 97 %, stab. Mit 0.3 % Magnesiumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468945
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15468945
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34443.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14077-58-8 | C4H7ClO2 | 122.548 g/mol
It is employed in fine chemical syntheses and used as pharmaceutical intermediates. A trace of cis-ethoxyacetamide was also detected and isolated with an authentic sample prepared from the reaction of cis-3-amino-6-methylchroman-4-01 (2) with 2-ethoxyacetyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in feinchemischen Synthesen und als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet. Eine Spur von cis-Ethoxyacetamid wurde ebenfalls nachgewiesen und mit einer authentischen Probe isoliert, die aus der Reaktion von cis-3-Amino-6-Methylchroman-4-01 (2) mit 2-Ethoxyacetylchlorid hergestellt wurde.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14077-58-8
Summenformel C4H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 122.548
MDL-Nummer MFCD11170566
InChI-Schlüssel ZPMWWAIBJJFPPQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84189
IUPAC-Name 2-Ethoxyacetylchlorid
SMILES CCOCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyacetyl chloride
Namenshinweis stabilized with 0.3% Magnesium oxide
Strukturformel CH3CH2OCH2COCl
Menge 5 g
UN-Nummer UN2920
Synonym ethoxyacetyl chloride, ethoxyacetylchloride, ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxyacetylchloride, ethoxy acetyl chloride, ethoxyacetic acid chloride, 2-ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride, 2-ethoxy
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 122.55
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
2-Ethoxyacetylchlorid, 97 %, stab. Mit 0.3 % Magnesiumoxid, Thermo Scientific Chemicals >