Learn More
2-(Dimethylamino)ethanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-(Dimethylamino)ethanol is used as corrosion inhibitor, anti-scaling agent, paint additive, coating additive and solids separation agent. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients and dyes. It serves as a curing agent for polyurethanes and epoxy resins. Further, it is used as an additive to boiler water. In addition to this, it is used therapeutically as a CNS stimulant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ether, Aceton und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Dimethylamino)ethanol |
Schmelzpunkt | -60°C |
Dichte | 0.886 |
Siedepunkt | 134°C to 136°C |
Flammpunkt | 40°C (104°F) |
Geruch | Ammonia-like |
Strukturformel | (CH3)2NCH2CH2OH |
Brechungsindex | 1.4295 |
Menge | 250 mL |
UN-Nummer | UN2051 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-(Dimethylamino)ethanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-(Dimethylamino)ethanol