Learn More
2-(Dimethylamino)ethanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11475647
Zum Warenkorb hinzufügen
2-(Dimethylamino)ethanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475647
1000 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Artikelnummer. 11475647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23616.AU
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2-(Dimethylamino)ethanol is used as corrosion inhibitor, anti-scaling agent, paint additive, coating additive and solids separation agent. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients and dyes. It serves as a curing agent for polyurethanes and epoxy resins. Further, it is used as an additive to boiler water. In addition to this, it is used therapeutically as a CNS stimulant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ether, Aceton und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-01-0
Summenformel C4H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 89.138
MDL-Nummer MFCD00002846
InChI-Schlüssel UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino ethanol, n,n-dimethylethanolamine, deanol, dimethylaminoethanol, dimethylethanolamine, norcholine, dmae, dmea, bimanol, liparon
PubChem CID 7902
ChEBI CHEBI:271436
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)ethanol
SMILES CN(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Dimethylamino)ethanol
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 0.886
Siedepunkt 134°C to 136°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Geruch Ammonia-like
Strukturformel (CH3)2NCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4295
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN2051
Beilstein 1209235
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2843
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,acetone and benzene.
Formelmasse 89.14
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB23616.AU,B23616.AK
Chargennummer10251591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB23616.AU,B23616.AK
Chargennummer10225523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberB23616.AU,B23616.AK
Chargennummer10221510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog NumberB23616.AU,B23616.AK
Chargennummer10222814 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2022 Catalog NumberB23616.AU,B23616.AK
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Dimethylamino)ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-(Dimethylamino)ethanol
Name des Produkts
2-(Dimethylamino)ethanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >