Learn More
2'-Desoxyinosin, 98+%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Deoxyinosine |
Namenshinweis | 99% |
CAS Min. % | 98.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | >250.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 mg |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2'-Deoxyinosine
Name des Produkts
2'-Desoxyinosin, 98+%, ACROS Organics™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur