Learn More
2'-Desoxyinosin-5'-monophosphat Dinatriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | Dinatrium;[(2R,3S,5R)-3-Hydroxy-5-(6-Oxo-3H-Purin-9-yl)Oxolan-2-yl]Methylphosphat |
Formelmasse | 376.17 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M06L008 | Analysenzertifikat | 21/01/2025 | J64271.03 |
Y30J029 | Analysenzertifikat | 28/12/2023 | J64271.03 |
S28J043 | Analysenzertifikat | 13/07/2023 | J64271.03,J64271.06 |
M03J006 | Analysenzertifikat | 18/01/2023 | J64271.03 |
H28Y021 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | J64271.03 |
Sicherheit und Handhabung
- 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt