Learn More
2'-Desoxycytidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15500574
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2'-Desoxycytidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15500574 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15500574
Marke: Thermo Scientific Acros 458510010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3992-42-5 | C9H14ClN3O4 | 263.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3992-42-5
Summenformel C9H14ClN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 263.68
MDL-Nummer MFCD00012840
InChI-Schlüssel LTKCXZGFJFAPLY-VOBHXVAMNA-N
Synonym 2'-deoxycytidine hydrochloride, deoxycytidine hydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, monohydrochloride, 2'-deoxycytidine hcl, unii-x8fx60e66d, 2'-deoxycytidine monohydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, hydrochloride 1:1, cytosine deoxyriboside hydrochloride, dc.hclMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 107488
IUPAC-Name 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one hydrochloride
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxycytidine hydrochloride
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 263.68
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0362948 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number458510050,458510010,458510250
Name des Produkts
2'-Desoxycytidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >