Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Desoxy-D-Glucose, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Deoxy-D-glucose |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 146.0°C to 147.0°C |
Farbe | Weiß bis Creme-farben |
Glührückstand | 1% max. |
Verlust bei Trocknung | 1% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0460205 | Analysenzertifikat | 21/02/2024 | 111980250,111980010,111980050 |
A0402337 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 111980250,111980010,111980050 |
A0445842 | Analysenzertifikat | 23/09/2022 | 111980250,111980010,111980050 |
A0439984 | Analysenzertifikat | 22/03/2022 | 111980250,111980010,111980050 |
A0435413 | Analysenzertifikat | 30/11/2021 | 111980250,111980010,111980050 |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Deoxy-D-glucose