Learn More
2-Cyclopentylphenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1518-84-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
95.60 CHF - 321.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1518-84-9
Summenformel C11H14O
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
MDL-Nummer MFCD00009952
InChI-Schlüssel JHEKSKQMOBLXQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-cyclopentyl, 2-cyclopentyl-phenol, o-cyclopentylphenol, o-cyclopentyl-phenol, 2-cyclopentyl phenol, acmc-20anxa, phenol, o-cyclopentyl, 2-cyclopentylphenol, o-cyclopentyl, 2-cyclopentylphenol, technical grade
PubChem CID 80285
IUPAC-Name 2-Cyclopentylphenol
SMILES OC1=CC=CC=C1C1CCCC1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10623215
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
426510010
1 g Glasflasche
95.60 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10516104
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
426510050
5 g Glasflasche
321.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
2-Cyclopentylphenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals